Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Hepatitis C HCV NS4 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Hepatitis C |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | 25mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA, 1.5M urea and 50%glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | HCV NS4 Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |