Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori cagA Protein
Código de producto. 16046810
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16046810 50 μg 50 microgramos
16006810 10 μg 10 microgramos
16096800 100 μg 100 microgramos
16026810 200 μg 200 microgramos
16036810 500 μg 500 microgramos
16016810 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16046810
Marca: enQuireBio™ QP6943ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (Campylobacter pylori) cagA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre cagA Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen cagA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada H. pylori
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia KVNAKIDRLN QIASGLGVVG QAAGFPLKRH DKVDDLSKVG LSRNQELAQK IDNLNQAVSE AKAGFFGNLE QTIDKLKDST KHNPMNLWVE SAKKVPASLS AKLDNYATNS HIRINSNIKN GAINEKATGM LTQKNPEWLK LVNDKIVAHN VGSVPLSEYD KIGFNQKNMK DYSDSFKFST KLNNAVKDTN SGFTQFLTNA FSTASYYCLA RENAEHGIKN VNTKGGFQKS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.