Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig PSAP / Prosaposin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PSAP / Prosaposin Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | PSAP |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Guinea Pig |
| Especie | Yeast |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |