Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig PSAP / Prosaposin Protein
Código de producto. 16008161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16008161 100 μg 100 microgramos
16018161 10 μg 10 microgramos
16058161 50 μg 50 microgramos
16038161 200 μg 200 microgramos
16048161 500 μg 500 microgramos
16028161 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16008161 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9351ye100ug
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) PSAP / Prosaposin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre PSAP / Prosaposin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PSAP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Guinea Pig
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ESVTCKACEY VVKKVMELID NNRTEEKIIH ALDSVCALLP ESVSEVCQEV VDTYGDSIVA LLLQEMSPEL VCSELGLCMS G
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.