missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Feline CCL5/RANTES Protein

Código de producto. 18368987
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18368987 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 25 microgramos
18146180 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18368987 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3819FR025/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Feline CCL5/RANTES Protein is derived from E. coli. The Recombinant Feline CCL5/RANTES Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 493689
Peso molecular 7.7 kDa
Nombre CCL5/RANTES
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived feline CCL5/RANTES protein Tyr26-Asn92 (Lys84Tyr and Gly85 del)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.