Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP10497-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15904058
  • 1300.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
20mM Tris-HCl pH 7.5, 300mM NaCl.
100 μg
Untested
Dengue Virus, ST4
Native
>95% as determined by SDS-PAGE.