Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-4 45kDa Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Dengue Envelope-4 45kDa Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Dengue Virus |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Tampón | PBS and 25mM arginine. |
| Grado de pureza o calidad | Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |