Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-1 15kDa Protein
Código de producto. 15977828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15977828 100 μg 100 microgramos
15997828 500 μg 500 microgramos
15987828 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15977828 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP11622100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.40€
    208.00€ / 100 microgramos
    Ahorro 52.40€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-1 15kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Dengue Envelope-1 15kDa Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue Virus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón 1x PBS pH 7.4.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).