Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken DCX Protein
Código de producto. 16096681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16096681 100 μg 100 microgramos
16006691 10 μg 10 microgramos
16046691 50 μg 50 microgramos
16026691 200 μg 200 microgramos
16036691 500 μg 500 microgramos
16016691 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16096681 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8827ec100ug
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) DCX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001292603.1
ID de gen (Entrez) 374242
Nombre DCX Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCX
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chicken
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MELDFGHFDE RDKASRNMRG TRMNGLPSPT HSAHCSFYRT RTLQALSNEK KAKKVRFYRN GDRYFKGIVY AVSSDRFRSF DALLADLTRS LSDNINLPQG VRYIYTIDGS RKIGSMDELE EGESYVCSSD NFFKKVEYTK NVNPNWSVNV KTSANQKAPQ SLASSNSAQA KENKDFVRPK LVTIIRSGVK PRKAVRVLLN KKTAHSFEQV LTDITEAIKL ETGVVKKLYT LDGKQVTCLH DFFGDDDVFI ACGPEKFRYA QDDFSLDESE CRVMKGSPAA ATGSKSSPTP QKSSAKSPAP MRRSKSPADS ANGTSSSQLS TPKSKQSPIS TPTSPGSLRK HKVDLYLPLS LDDSDSLGDS M
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.