Learn More
R&D Systems™ Recombinant Canine KGF/FGF-7 Protein
Código de producto. 18186130
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2 SO 4 EDTA y DTT.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18186130 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18157520 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2 SO 4 EDTA y DTT. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18186130 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1957KG025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Canine KGF/FGF-7 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Canine KGF/FGF-7 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 403915
Peso molecular 18.8 kDa
Nombre KGF/FGF-7
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived canine KGF/FGF-7 protein Cys32-Thr194 & Ser55-Thr194
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen FGF7, FGF-7, fibroblast growth factor 7HBGF-7, HBGF7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor)
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.