missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Canine KGF/FGF-7 Protein
Descripción
The Recombinant Canine KGF/FGF-7 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Canine KGF/FGF-7 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2 SO 4 EDTA y DTT. |
| ID de gen (Entrez) | 403915 |
| Peso molecular | 18.8 kDa |
| Nombre | KGF/FGF-7 |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli-derived canine KGF/FGF-7 protein Cys32-Thr194 & Ser55-Thr194 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Alias de gen | FGF7, FGF-7, fibroblast growth factor 7HBGF-7, HBGF7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor) |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?