Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine MTHFD2 Protein
Código de producto. 16019150
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16019150 100 μg 100 microgramos
16029150 10 μg 10 microgramos
16069150 50 μg 50 microgramos
16049150 200 μg 200 microgramos
16059150 500 μg 500 microgramos
16039150 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16019150 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7520ec100ug
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) MTHFD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001069223.1
ID de gen (Entrez) 517539
Nombre MTHFD2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MTHFD2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia EAVVISGRKL AEQIKQEVRQ EVEEWVASGN KRPHLSVVLV GENPASQSYV LNKTRAAASV GINSETILKP ASISEEELLN LINKLNNDDN VDGLLVQLPL PEHIDERKVC NAVSPDKDVD GFHVINVGRM CLDQCSMLPA TPWGVWEIIK RTGIPTLGKN VVVAGRSKNV GMPIAMLLHT DGAHERPGGD ATVTISHRYT PKEELKKHTA LADIVISAAG IPNLITADMI KEGAAVIDVG INRIQDPITA KPKLVGDVDF EGVKKKAGYI TPVPGGVGPM TVAMLMKNTI IAAKKVLRLE EQEVLKSKEL GVASN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.