Descripción
Sistema de filtro de aire recirculante – Evite perforaciones complejas en las paredes y costosos conductos de aire de escape
Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
- Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación
- Protección personal activa mediante la captura segura de vapores nocivos con retención en el sistema de filtración
- Ruido muy bajo, solo aproximadamente 23 dB (A)
- ATEX conforme: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Carcasa fabricada con acero laminado con revestimiento en polvo
- Con sistema de filtración de varias etapas y cable de alimentación
- Con filtro secundario para mayor seguridad en caso de fugas
- Incluye equipo electrónico de control para la monitorización del aire de escape y de la filtración
- Visualización integrada y funcionamiento con teclas para facilitar el control y la consulta de las funciones
- Alarma óptica y acústica que incluye contacto de alarma sin potencial
El filtro de aire recirculante de conexión, tipo de fijación UFA.025.030, es capaz de retener los vapores de disolvente (hidrocarburos) de manera permanente hasta llegar a una saturación del filtro de más del 99,999 %, en condiciones normales de funcionamiento, así como para un accidente simulado en la cabina de almacenamiento de seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ATEX: C' II 3/-G Ex ic nA IIB T4 |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 555 x 308 x 256 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Captura segura de vapores que escapan en el punto donde se liberan o se producen |
| Incluye | 1 sistema de filtro de aire recirculante con filtros y manual |
| Modelo | UFA.025.030 |
| Revestimiento de superficie | Liso con revestimiento en polvo |
| Peso (imperial) | 41,88 lb |
| Peso (métrico) | 19 kg |
| Material | Acero laminado |
| Tipo de producto | Sistema de filtro de aire recirculante |