Learn More
Rebastinib, MedChemExpress
Código de producto. 16461667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461667 50 mg 50 miligramos
16448207 5 mg 5 miligramos
16405498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13024
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress Rebastinib (DCC-2036) is an orally active, non-ATP-competitive Bcr-Abl inhibitor for Abl1WT and Abl1T315I with IC50s of 0.8 nM and 4 nM, respectively. Rebastinib also inhibits SRC, KDR, FLT3, and Tie-2, and has low activity to seen towards c-Kit.
Rebastinib (DCC-2036) is an orally active, non-ATP-competitive Bcr-Abl inhibitor for Abl1WT and Abl1T315I with IC50s of 0.8 nM and 4 nM, respectively. Rebastinib also inhibits SRC, KDR, FLT3, and Tie-2, and has low activity to seen towards c-Kit.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rebastinib
CAS 1020172-07-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H28FN7O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo DCC-2036
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (90.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(NC(NC2=C(F)C=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2)=O)=C1)C4=CC=C5C(C=CC=N5)=C4
Peso molecular (g/mol) 553.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.59
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease