Learn More
Eppendorf™ Tiras de tubos de PCR en tiempo real
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10046913 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
:
Cantidad: 120/paq.
Código de producto.
10046913 Cantidad: 120/paq.
1 options
Código de producto. 10046913 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030132882
Solo quedan null
Especificaciones
Estilo de tapón Sin tapones
Formato 8 tubos en formato tira para 0,1 mL
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real
N.° por paquete 120/paq.