Learn More
Cytiva Gránulos para RT-PCR Ready-To-Go™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Formato:
Tubo de 0,2 ml
Tubo de 0,2 ml con tapón articulado
Tubo de 0,5 ml
N.º de reacciones:
96
100
Volumen:
200 μl
500 μl
Conditionnement:
1 PCS
cada uno
Description
- Los reactivos están optimizados para la síntesis de ADNc de longitud completa (> 7,5 kb) y una sensibilidad óptima de PCR
- Se suministran en tubos/placas de 0,5 ml o 0,2 ml de paredes finas compatibles con la mayoría de termocicladores
- Se suministra con cebadores pd(N)6 y oligo(dT) para una mayor flexibilidad
- El proceso de fabricación Ready-To-Go fija el rendimiento para una excelente reproducibilidad con menos riesgo de errores de pipeteo y contaminación
- La estabilidad de la temperatura ambiente a largo plazo simplifica el envío y elimina la necesidad de almacenamiento en congelador
Spécification
Spécification
| Contenido y almacenamiento | Gránulos estables a temperatura ambiente que contienen tampón, desoxiadenosina trifosfato (dATP), desoxicitidina trifosfato (dCTP), desoxiguanosina trifosfato (dGTP), aproximadamente 2 unidades de ADN polimerasa Taq, transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina Moloney (M-MLV), RNAguard (porcino) y estabilizadores (incluida seroalbúmina bovina [BSA] sin ADNasa ni ARNasa). Ambiente en bolsa con desecante |
| Formato | Tubo de 0,5 ml |
| Cantidad | 1 kit |
| Para utilizar con (aplicación) | RT-PCR |
| N.º de reacciones | 100 |
| Volumen | 500 μl |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu