Learn More
Hirschmann™ Frasco de líquido rea-stabil™
Código de producto. 10379561
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ML
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10379561 200 mL 200 ML
1 options
Código de producto. 10379561 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9780100
 Artículo restringido
Ayuda a evitar la formación de algas, bacterias y moho en el laboratorio. El frasco de líquidos Hirschmann Instruments™ rea-stabil™ se utiliza con baños de agua caliente, termostatos y zonas similares de uso.
  • Bactericida y fungicida
  • No tóxico
  • Muy económico: concentración de trabajo del 0,1 %
Especificaciones
Tipo de producto Concentrado de estabilización
Formulario Líquido
Concentración 0,1%
Tipo de recipiente Frasco
Volumen (métrico) 200 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • rea-stabil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.