Learn More
Hirschmann™ rea-sol™ Agente de limpieza rápida
Descripción
- Con aditivos anticorrosivos
- Pruebas sensibles no influenciadas
- Libre de cloro y álcalis cáusticos.
- Respetuoso con el medio ambiente y no tóxico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Agente limpiador |
| Línea de productos | Rea Sol |
| Concentración | 0.01 |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Aditivos anticorrosión |
| Volumen (métrico) | 5 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- rea-sol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..