Learn More
Hirschmann™ Rea-clean™ Concentrado de limpieza rápida
Código de producto. 10479512
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10479512 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 10479512 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9790105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.50€
    82.60€ / paquete de 1
    Ahorro 12.90€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para la limpieza de objetos, azulejos, grifería, suelos y superficies en todos los ámbitos de uso, especialmente indicado para superficies de plástico.
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que es completamente biodegradable.
  • Para rociar o humedecer, simplemente limpie o enjuague posteriormente.
  • También para suciedad severa, grasa y contaminación por aceite.
  • Autoneutralizante, autoemulsionante y extremadamente disolvente de grasas.
  • Muy económico: 1 L de concentrado produce hasta 40 L de solución de trabajo
  • Sólo ligeramente alcalino, el concentrado tiene un valor de pH de 10
  • No contiene fosfatos.
  • Se suministra en un bidón de 5 L.
Especificaciones
Tipo de producto Agente de limpieza rápida
pH 10
Tipo de recipiente Recipiente
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, desinfección
Para utilizar con (equipo) Objetos, azulejos, suelos, superficies
Volumen (métrico) 5 L