Learn More
Honeywell™ Filtro para cánister de aluminio RD40
Descripción
- Para usar con una máscara completa equipada con conexión RD40
- Para protección contra gases orgánicos y vapores con `punto de ebullición superior a 65 °C
- La carcasa de aluminio permite detectar fácilmente los daños causados por choques externos, lo que supone una seguridad adicional
- Requisitos de rendimiento para gas y partículas significativamente por encima de la norma para conseguir una excelente eficiencia de filtración durante periodos largos de tiempo
- Cánister de carbón de alta calidad, tratado adicionalmente para una óptima absorción de gases
- Estructura específica del cánister para ofrecer una resistencia baja a la respiración y, por lo tanto, resultar más cómodo para el usuario
- Perfil bajo para un mejor campo de visión
- Envasado individual
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría EC PPE: 3, aseguramiento de calidad: Certificación ISO 9001/2000CE: 0070-003079- -06-96-0119, declaración de la CE: 0070-003079- -06-96-0119, declaración de conformidad INRS - 1785012 |
| Material | Aleación de aluminio con cubierta de PE, carbón de alta activación, 106 mm de D. E. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para protección respiratoria contra gases orgánicos y vapores con `punto de ebullición superior a 65 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Mascarilla facial completa con conexión RD40 |
| Cantidad | 1 unidad |