Descripción
RCC2 Polyclonal antibody specifically detects RCC2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RCC2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | DKFZp762N0610, KIAA1470, protein RCC2, RCC1-like protein TD-60, regulator of chromosome condensation 2, TD60, TD-60, Telophase disk protein of 60 kDa |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 323-522 of human RCC2 (NP_001129676.1).,, Sequence:, QILPVPNVVVRDVACGANHTLVLDSQKRVFSWGFGGYGRLGHAEQKDEMVPRLVKLFDFPGRGASQIYAGYTCSFAVSEVGGLFFWGATNTSRESTMYPKAVQDLCGWRIRSLACGKSSIIVAADESTISWGPSPTFGELGYGDHKPKSSTAAQEVKTLDGIFSEQVAMGYSHSLVIARDESETEKEKIKKLPEYNPRTL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |