missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCAN2 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498592 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498592 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498592 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176995MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RCAN2 Polyclonal specifically detects RCAN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RCAN2
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Calcipressin 2 (Thyroid hormone-responsive protein ZAKI-4) (Down syndromecandidate region 1-like 1) (Myocyte-enriched calcineurin interacting protein2) (MCIP2), calcipressin-2, Down syndrome candidate region 1-like 1, Down syndrome critical region gene 1-like 1, DSCR1L1MCIP2ZAKI4RCN2, hRCN2, Myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 2, regulator of calcineurin 2CSP2, thyroid hormone-responsive (skin fibroblasts), Thyroid hormone-responsive protein ZAKI-4, ZAKI-4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the center of human RCAN2. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of RCAN2. Amino Acid Squence: AQVQTPETDGDKLH
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10231
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.