Descripción
Los depósitos de empaquetamiento RC, disponibles para los tres tipos de columna C, se montan de forma fácil y rápida. Durante el proceso de empaquetamiento en el que se producen columnas homogéneas, sus paredes curvas minimizan la separación entre los gránulos de la matriz según su tamaño. Una vez que la matriz está dentro de la columna, el depósito RC se puede conectar a una bomba o a un matraz Mariotte para conseguir un caudal óptimo en el empaquetamiento de la columna. Se incluyen depósitos de empaquetamiento para distintos diámetros de columna para optimizar el proceso de empaquetamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico acetal (POM), polipropileno, superpolioximetileno, caucho nitrilo butadieno acrilonitrilo (NBR) |
| Tipo | Depósito de empaquetamiento RC 16 |
| Volumen (métrico) | 108 ml |
| Cantidad | 1/pack |