Learn More
Medline Scientific™ Detergente alcalino RBS™
Código de producto. 12893512
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12893512 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 12893512 Proveedor Medline Scientific™ N.º de proveedor RBST105
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este detergente alcalino para limpieza manual, remojo y limpieza ultrasónica de material de vidrio y equipo de laboratorio.
  • Detergente alcalino
  • Para equipos de laboratorio de limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Detergente alcalino
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • RBS T 105
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.