Learn More
Agente limpiador alcalino RBS™
Código de producto. 12823512
Click to view available options
Línea de productos:
RBS 25
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. 12823512
Marca: RBS RBS25DRUM
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Apto para remojo, para la limpieza de superficies y para la descontaminación radiactiva
  • RB525 forma espuma, tiene un pH de 10,3 cuando se utilizan 20 g por litro de agua y es apto para remojo.
  • RB535 forma espuma, tiene un pH de 10,3 cuando se utilizan 20 g por litro de agua, es apto para remojo y permite una limpieza prolongada sin precipitación de calcio.
  • RB550 no forma espuma, tiene acción bacteriana con un pH de 10,6 cuando se utilizan 10 g por litro de agua y es apto para remojo y lavadoras automáticas.
  • Los tres son aptos para limpiadores ultrasónicos.
  • RBSVIRO es un agente neutro que forma espuma, de superficie, no tóxico, no irritante y no corrosivo con un pH de 7, apto para remojo.
Recomendado para su uso en laboratorios de investigación, patología, química, biología, alimentos y bebidas, industria farmacéutica, electrónica, óptica y vidrio.
Especificaciones
Tipo de producto Agente limpiador alcalino
Línea de productos RBS 25
Aspecto Incolora
Tipo de recipiente Tambor
Para utilizar con (aplicación) Apto para remojo, para la limpieza de superficies y para la descontaminación radiactiva
Cantidad 20 L