Learn More
R&D Systems™ RBPSUHL 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18322539 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18322539 0,1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18322539 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor H00011317T02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Objetivo RBPSUHL
Sinónimo RBPL, RBP-L, RBPSUHL, recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region-like, recombining binding protein suppressor of hairless (Drosophila)-like, recombining binding protein suppressor of hairless-like protein, SUH, SUHL, Transcription factor RBP-L
Símbolo de gen RBPJL