Learn More
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Antibody (423619) [PE], R&D Systems™
Código de producto. 18608073 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18608073 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18608073 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB34761P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.49€
    609.00€ / 0.1 ml
    Ahorro 96.49€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Monoclonal specifically detects RBP4/Retinol-Binding Protein 4 in Human, Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RBP4/Retinol-Binding Protein 4
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 423619
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, retinol-binding protein 4, plasma
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse RBP4/Retinol-Binding Protein 4, Met1-Leu201, Accession # NP_035385
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5950
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus