missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
RBM26 Polyclonal antibody specifically detects RBM26 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RBM26 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | acidic rich RS domain containing 2, ARRS2, C13orf10, chromosome 13 open reading frame 10, CTCL tumor antigen se70-2, cutaneous T-cell lymphoma tumor antigen se70-2, FLJ20957, MGC133295, MGC133296, PRO1777, RNA binding motif protein 26, RNA-binding motif protein 26, RNA-binding protein 26, RP11-255E21.1, SE70-2, ZC3H17 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 65-140 of human RBM26 (NP_071401.3). TQIFVEKLFDAVNTKSYLPPPEQPSSGSLKVEFFPHQEKDIKKEEITKEEEREKKFSRRLNHSPPQSSSRYRENRS |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?