missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBBP9 Antibody (7E10) [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30521734 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30521734 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30521734 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343025JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RBBP9 Monoclonal antibody specifically detects RBBP9 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBBP9
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 70000000000
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B5T-overexpressed gene protein, Bog, BOGB5T overexpressed gene protein, EC 3.-, Protein BOG, putative hydrolase RBBP9, RBBP10, RBBP-10, RBBP-9, retinoblastoma binding protein 9, Retinoblastoma-binding protein 10, Retinoblastoma-binding protein 9MGC9236, retinoma-binding protein 9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno retinoblastoma binding protein 9 - (Uniprot# O75884)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10741
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.