Learn More
Raxatrigine, MedChemExpress
Código de producto. 16435358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16435358 10 mg 10 miligramos
16408077 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16435358
Marca: Medchem Express HY12796
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Raxatrigine (GSK-1014802) is a novel small molecule state-dependent sodium channel blocker; Nav1.7 sodium channel inhibitor.
Raxatrigine (GSK-1014802) is a novel small molecule state-dependent sodium channel blocker
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raxatrigine
CAS 934240-30-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19FN2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GSK-1014802 CNV1014802
Información de solubilidad DMSO : 83 mg/mL (264.04 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@H]1N[C@@H](C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3F)C=C2)CC1)N
Peso molecular (g/mol) 314.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.35
Porcentaje de pureza 99.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation