Learn More
Raxatrigine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16461547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461547 50 mg 50 miligramos
16445358 10 mg 10 miligramos
16435986 100 mg 100 miligramos
16418077 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16461547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12796A
MedChemExpress Raxatrigine hydrochloride (GSK-1014802 hydrochloride) is a novel small molecule state-dependent sodium channel blocker; Nav1.7 sodium channel inhibitor.
Raxatrigine hydrochloride (GSK-1014802 hydrochloride) is a novel small molecule state-dependent sodium channel blocker
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raxatrigine hydrochloride
CAS 934240-31-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20ClFN2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK-1014802 hydrochlorideCNV1014802 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (88.36 mM) ∣H2O : 14.29 mg/mL (40.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N[C@@H](C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3F)C=C2)CC1)N.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 350.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.82
Porcentaje de pureza 99.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation