Learn More
Ravoxertinib, MedChemExpress
Código de producto. 16496918
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496918 10 mg 10 miligramos
16449467 5 mg 5 miligramos
16482977 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496918 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15947
MedChemExpress Ravoxertinib (GDC-0994) is an orally active ERK kinase inhibitor with an IC50 of 6.1 nM and 3.1 nM for ERK1 and ERK2, respectively.
Ravoxertinib (GDC-0994) is an orally active ERK kinase inhibitor with an IC50 of 6.1 nM and 3.1 nM for ERK1 and ERK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ravoxertinib
CAS 1453848-26-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18ClFN6O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GDC-0994
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (79.39 mM)
SMILES O=C1C=C(C2=NC(NC3=CC=NN3C)=NC=C2)C=CN1[C@@H](C4=CC=C(Cl)C(F)=C4)CO
Peso molecular (g/mol) 440.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.86
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease