Learn More
Ravoxertinib hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Ravoxertinib hydrochloride (GDC-0994 hydrochloride) is an orally bioavailable inhibitor selective for ERK kinase activity with IC50 of 6.1 nM and 3.1 nM for ERK1 and ERK2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ravoxertinib hydrochloride |
| CAS | 2070009-58-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H19Cl2FN6O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | GDC-0994 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (209.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C1C=C(C2=NC(NC3=CC=NN3C)=NC=C2)C=CN1[C@@H](C4=CC=C(Cl)C(F)=C4)CO.Cl[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 477.32 |
| Mostrar más |