Learn More
Reagecon™ Estándar de turbidez con relación
BIOPHARMA
Código de producto. 11556583 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
500 mL
Turbidez:
0,2 UTN
2 NTU
20 NTU
50 UTN
90 UTN
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Turbidez Tamaño de la unidad
11556583 100 mL 90 UTN 100 ml
11536583 100 mL 50 UTN 100 ml
11788455 100 mL 20 NTU 100 ML
11449159 500 mL 0,2 UTN 500 ml
11429169 500 mL 2 NTU 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11556583 Proveedor Reagecon™ N.º de proveedor CRSR90100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.87€
    151.62€ / 100 ml
    Ahorro 14.25€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Tipo Estándar de turbidez con relación
Para utilizar con (equipo) Instrumentos con relación
Exactitud ±1%
Turbidez 90 UTN
Certificaciones/conformidad Aprobado por el NIST y la EPA de EE.UU.
Volumen (métrico) 100 mL