Learn More
Novus Biologicals™ Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18273324 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18273324 4 viales paquete de 4
1 options
Código de producto. 18273324 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82089209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    652.05€ / paquete de 4
    Ahorro 37.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
The Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Universal
Cantidad 4 viales
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Universal Protein Lysate: Rat Normal Tissues
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Rat
Especie del huésped Rat
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación