Learn More
Novus Biologicals™ Rat Multiple Tissue MicroArray (Normal)
Código de producto. 18700254 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5 Slides
Código de producto.
18700254 5 Slides
1 options
Código de producto. 18700254 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP252397
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rat normal multiple tissue panels are designed for studying tissue specific cellular localization of genes or proteins of interest in different Sprague Dawley or Wistar rat tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Paraffin Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multitissue Set I mounted on positively charged glass slides
Cantidad 5 Slides
Especie Rat
Tissue Condition Normal
Tipo Multiple
Para utilizar con (aplicación) Paraffin Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multi-tissue I