Learn More
Novus Biologicals™ Rat Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole)
Código de producto. 18600007 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
18600007 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 18600007 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP311700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00€
    268.80€ / 500 microgramos
    Ahorro 16.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adult Whole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de preparación Ready-to-use lysates are especially prepared as positive controls for separation by SDS-PAGE and subsequent western blot analysis. Lysates are prepared in denaturing buffer WITHOUT dissociating agents (i.e. no 2-mercaptoethanol or dithiothreitol has been added). Heat lysate to 95 C for 5 minutes and rapidly cool. If dissociating conditions are desired, add reducing agent prior to heating. The recommended loading volume / lane is 10-20 μL depending on the size format of your gel.
Cantidad 500 μg
Pureza Multi-step
Especie del huésped Rat
Contenido y almacenamiento Store at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo Brain