Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.031-2 ng/ml (example only; lot dependent) |
| Sensibilidad del ensayo | 0.025 ng/ml (example only; lot dependent) |
| Método de detección | Colorimetric |
| Tipo de muestra | Serum, Plasma, Cell Culture, Tissue Extracts |
| Especificidad | This Rat BNP ELISA Kit (Colorimetric) is specific to Brain Natriuretic Peptide 32 (103-134). |
| Especies diana | Rat |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Sandwich ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 4879 |
| Símbolo de gen | NPPB |
| Cantidad | 1 Kit |
| Mostrar más |