Learn More
Rat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Código de producto. 18273891 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18273891 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18273891 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP173747
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00€
    417.90€ / 1 miligramos
    Ahorro 24.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado HRP
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:10000 - 1:50000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Rabbit IgG whole molecule
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This antibody was pre-adsorbed against Human, Goat, and Mouse Serum Proteins. No reaction was observed against or Goat, Human and Mouse Serum Proteins.
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only