Descripción
RASSF2 Monoclonal antibody specifically detects RASSF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RASSF2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S06-2H4 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | KIAA0168DKFZp781O1747, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 2, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 2, ras association domain-containing protein 2, RASFADIN |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human RASSF2 (Uniprot # P50749) |
| Mostrar más |