Learn More
RASGRP3 Antibody [Janelia Fluor« 549], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30513716 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30513716 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30513716 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338466JF549
Rabbit Polyclonal Antibody
RASGRP3 Polyclonal antibody specifically detects RASGRP3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RASGRP3
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor III, GRP3KIAA0846ras guanyl-releasing protein 3, Guanine nucleotide exchange factor for Rap1, RAS guanyl releasing protein 3 (calcium and DAG-regulated)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 540-689 of human RASGRP3 (NP_056191.1).,, Sequence:, VLACRRFARAPSLSSGHGSLPGSPSLPPAQDEVFEFPGVTAGHRDLDSRAITLVTGSSRKISVRLQRATTSQATQTEPVWSEAGWGDSGSHTFPKMKSKFHDKAAKDKGFAKWENEKPRVHAGVDVVDRGTEFELDQDEGEETRQDGEDG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25780
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG