Descripción
RASAL1 Polyclonal antibody specifically detects RASAL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RASAL1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000 - 1:5000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | RAS protein activator like 1 (GAP1 like), RASALGAP1 like protein, rasGAP-activating-like protein 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 120-340 of human RASAL1 (NP_004649.2). ICLSVQMLEDGQGRCLRCHVLQARDLAPRDISGTSDPFARVFWGSQSLETSTIKKTRFPHWDEVLELREMPGAPSPLRVELWDWDMVGKNDFLGMVEFSPKTLQQKPPKGWFRLLPFPRAEEDSGGNLGALRVKVRLIEDRVLPSQCYQPLMELLMESVQGPAEEDTASPLALLEELTLGDCRQDLATKLVKLFLGRGLAGRFLDYLTRREVARTMDPNTL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |