missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAP80 Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30511940 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30511940 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30511940 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338402F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RAP80 Polyclonal antibody specifically detects RAP80 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAP80
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen BRCA1-A complex subunit RAP80, RAP80X2HRIP110, receptor associated protein 80, Receptor-associated protein 80, retinoid x receptor interacting protein, Retinoid X receptor-interacting protein 110, RXRIP110, ubiquitin interaction motif containing 1, Ubiquitin interaction motif-containing protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human RAP80 (NP_057374.3).,, Sequence:, MPRRKKKVKEVSESRNLEKKDVETTSSVSVKRKRRLEDAFIVISDSDGEEPKEENGLQKTKTKQSNRAKCLAKRKIAQMTEEEQFALALKMSEQEAREVNSQEEEEEELLRKAIAESLNSCRPSDASATRSRPLATGPSSQSHQEKTTDS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51720
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.