Learn More
RanBP1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Código de producto. 18222015 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18222015 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18222015 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10079814AF594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.15€
    634.20€ / 100 microlitros
    Ahorro 108.95€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RanBP1 Polyclonal specifically detects RanBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RanBP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen HTF9A, MGC88701, RAN binding protein 1, Ran-binding protein 1, RanBP1, ran-specific GTPase-activating protein
Símbolos de los genes RANBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 1 and 50 of human RAN Binding Protein 1 using the numbering given in entry NP_002873.1 (GeneID 5902).
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5902
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus