missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAMP3 Antibody (Medella patent anti-RAMP-3), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116311 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30116311 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30116311 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327994JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

RAMP3 Monoclonal antibody specifically detects RAMP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAMP3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Medella patent anti-RAMP-3
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen calcitonin receptor-like receptor activity modifying protein 3, Calcitonin-receptor-like receptor activity-modifying protein 3, CRLR activity-modifying protein 3, receptor (calcitonin) activity modifying protein 3, receptor (G protein-coupled) activity modifying protein 3, receptor activity modifying protein 3, receptor activity-modifying protein 3, receptor-activity-modifying protein 3
Especie del huésped Human
Inmunógeno RAMP3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.