Learn More
Ramatroban, MedChemExpress
Código de producto. 16474467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474467 50 mg 50 miligramos
16458598 10 mg 10 miligramos
16408446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0745
MedChemExpress Ramatroban is a selective thromboxane A2 (TxA2, IC50=14 nM) antagonist, which also antagonizes CRTH2 (IC50=113 nM) by inhibiting PGD2 binding.
Ramatroban is a selective thromboxane A2 (TxA2, IC50=14 nM) antagonist, which also antagonizes CRTH2 (IC50=113 nM) by inhibiting PGD2 binding.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramatroban
CAS 116649-85-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21FN2O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo BAY u3405
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (300.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C[C@H](NS(=O)(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC2
Peso molecular (g/mol) 416.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.47
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation