Learn More
Ralimetinib dimesylate, MedChemExpress
Descripción
Ralimetinib dimesylate (LY2228820 dimesylate) is a selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAPK α/β with IC50s of 5.3 and 3.2 nM, respectively. Ralimetinib (LY2228820) selectively inhibits phosphorylation of MK2 (Thr334), with no effect on phosphorylation of p38a MAPK, JNK, ERK1/2, c-Jun, ATF2, or c-Myc.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ralimetinib dimesylate |
| CAS | 862507-23-1 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H37FN6O6S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | LY2228820 dimesylate |
| Información de solubilidad | DMSO : 61 mg/mL (99.55 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | FC1=CC=C(C=C1)C2=C(NC(C(C)(C)C)=N2)C3=NC4=C(C=C3)N=C(N)N4CC(C)(C)C.OS(C)(=O)=O.OS(C)(=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 612.74 |
| Mostrar más |