Learn More
Ralfinamide, MedChemExpress
Código de producto. 16429896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16429896 50 mg 50 miligramos
16423368 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16429896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101437
MedChemExpress Ralfinamide (FCE-26742A) is an orally available Na+ blocker derived from α-aminoamide, with function of suppressing pain.
Ralfinamide (FCE-26742A) is an orally available Na+ blocker derived from α-aminoamide, with function of suppressing pain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ralfinamide
CAS 133865-88-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19FN2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo FCE-26742A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (413.44 mM)
SMILES C[C@H](NCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2F)C=C1)C(N)=O
Peso molecular (g/mol) 302.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.34
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation