Learn More
Cytiva Marcadores de peso molecular Rainbow™
Código de producto. 10258904 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
1 mg/mL
1.5 mg/mL
2 mg/ml
temp:
De 12 000 a 225 000 Mr
De 3500 a 38 000 Mr
Tamaño de la unidad:
250 UL
250 microlitros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración temp unitSize
10258904 1 mg/mL De 3500 a 38 000 Mr 250 microlitros
10524395 1.5 mg/mL De 12 000 a 225 000 Mr 250 UL
11580684 2 mg/ml De 12 000 a 225 000 Mr 250 UL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10258904 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN755E
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monitorice el progreso de la electroforesis de proteínas y evalúe la eficacia de la transferencia y el peso molecular de las proteínas transferidas sin coloración. Los marcadores de peso molecular Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ utilizan colores brillantes y diferenciados que permiten confirmar más fácilmente la transferencia a las membranas blotting y su orientación.
Mejorado para permitir una identificación más rápida y sencilla de las proteínas en geles SDS-poliacrilamida. Con estos marcadores preparados para cargarse obtiene bandas más nítidas e intensas en los geles y los blots, y se ha mejorado el espaciado entre bandas con el que se obtiene una determinación del peso molecular más precisa.
  • Las bandas multicolores preteñidas de alta intensidad permiten la distinción de proteínas estrechamente relacionadas
  • Los marcadores de arcoíris de rango completo (M r 12 000 a 225 000) utilizan diez proteínas separadas con seis colores diferentes
  • Los marcadores arcoíris de alto rango (M r 12 000 a 225 000) utilizan ocho proteínas separadas con seis colores diferentes
  • Los marcadores de arcoíris de bajo rango (M r 3500 a 38 000) utilizan siete proteínas separadas con cinco colores diferentes
  • Para usar en SDS-PAGE
  • Los colores brillantes y distintivos de los marcadores permiten una confirmación más fácil de la transferencia a las membranas blotting y la orientación.
  • Los marcadores son una mezcla de proteínas de color individual que se combinan para producir bandas de igual intensidad de color. La concentración de proteína aproximada es de 1 a 2 mg/ml, según el producto
  • Cada envase μde 250 L es suficiente para su uso con 50 minigeles (10 × 8 cm) o 25 geles grandes (20 × 20 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Marcadores de peso molecular Rainbow mejorados para permitir una identificación más rápida y sencilla de proteínas en geles SDS-poliacrilamida.
Color Multi
Concentración 1 mg/mL
Formulario Líquido
Formulación Se suministra listo para su uso en un tampón de muestras y glicerol al 305 % que contiene ácido mercaptoetanosulfónico (MESNA) como agente reductor
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones industriales: Reactivo analítico, investigación Utiliza siete proteínas separadas con cinco colores diferentes
Peso molecular Mr 3 5 00
Cantidad 250 μl
temp De 3500 a 38 000 Mr
Requisitos de almacenamiento De -15 a -30 °C
Suficiente para 50 minigeles o 25 geles grandes
Tipo de producto Marcador de peso molecular de proteínas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Low-Range Rainbow Molecular Weight Markers,250
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N, N'-1, 2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodiumsalt, hy