Learn More
R&D Systems™ Rainbow Calibration Particle Set (8 peaks - EAL01) - EuroFlow(TM)
Código de producto. 18392014 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18392014 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 18392014 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP300506
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Used for long term performance tracking or routine calibration of flow cytometers
Rainbow Calibration Particles are a mixture of fluorophore incorporated particles with 8 different fluorescent intensities that are used for calibrating flow cytometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formato Deionized water, 0.01% NP-40
Conservante 0.02% Sodium Azide
Cantidad 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Fluorescence Imaging, Flow Cytometry
Línea de productos Novus